推荐产品
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
SMILES字符串
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
InChI key
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
相关类别
应用
Relative stereochemistry
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3