Merck
900376
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C19H18O11
分子量:
461.35
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
SMILES字符串
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
InChI key
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
相关类别
应用
Relative stereochemistry
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)