推荐产品
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
SMILES字符串
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
InChI key
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
相关类别
应用
Relative stereochemistry
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3