Merck
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
9-Octadecenoic acid-d
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18DH33O2
分子量:
283.47
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥97 atom % D
方案
≥98% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2