About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)14CO2H
CAS号:
分子量:
287.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥98 atom % D
方案
≥98.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C
61-64 °C
应用
food and beverages
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
质量偏移
M+31
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg