Merck
900328
Sigma-Aldrich
Poly(p-dioxanone-co-L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
别名:
PDO-PLLA, PDS-PLLA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C4H6O3)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
chips or granules
质量水平
粘度
1.5 dL/g
储存温度
−20°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers