900315
别名:
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
1 of 10
Sigma-Aldrich
900293
聚(三甲基碳酸酯)
793663
导电油墨
900327
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
900695
900325
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
900442
石墨烯/PEDOT:PSS 混合油墨
389021
聚碳酸丙烯酯
704067
ε-己内酯
655201
聚乙撑二氧噻吩-聚 苯乙烯磺酸盐
901083
用于喷墨印刷的银纳米粒子油墨
100
solid
1.5 dL/g
−20°C
Biomedical Materials
Biomedical Polymers
Materials Science
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
900300
聚(L-丙交酯-co-己内酯)
769851
Resomer® LC 703 S, Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)
457620
聚乙交酯
403105
聚(3-羟基丁酸-co-3-羟基缬草酸)
704105
聚已酸内酯