Merck
900312
Sigma-Aldrich
聚(L-丙交酯-co-己内酯)
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
别名:
PLLA-PCL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
chips or granules
品質等級
饋電比
lactide:caprolactone 15:85
黏度
1.5 dL/g
轉變溫度
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.