Merck
84280
Sigma-Aldrich
水杨酸己酯
≥99.0% (GC)
别名:
邻羟基苯甲酸己酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O3
CAS号:
分子量:
222.28
Beilstein:
2453103
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
沸点
290 °C (lit.)
酸值
≤5
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
InChI key
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
251.6 °F - closed cup
闪点(°C)
122 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)