Merck
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2
CAS号:
分子量:
106.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
SMILES字符串
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
InChI key
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)