Merck
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4N2
CAS号:
分子量:
104.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
96.5 °C
SMILES字符串
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
InChI key
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2