Merck
78175
Sigma-Aldrich
N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺)
≥98.0% (HPLC)
别名:
1,1,1-三氟-N-苯基-N-[(三氟甲基)磺酰基]甲磺酰胺, N,N-双(三氟甲磺酰基)苯胺, N-苯基-三氟甲磺酰亚胺, N-苯基双(三氟甲磺酰)亚胺, NSC 240874
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N(SO2CF3)2
CAS号:
分子量:
357.25
Beilstein:
1269141
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
InChI key
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
在碳纳米管中作为透明强吸电子p-型掺杂物
可用作以下反应的反应物:
两性alpha-硼醛合成
防御性二倍半萜化合物A-D主环骨架的对映选择性合成
单胺重摄取抑制物NS9544醋酸酯的空间选择性合成
空间选择性磺化氧化作用
其他说明
稳定、易于处理的晶体状三氟甲磺酸化试剂,可用于酚和胺(尤其是脂族仲胺,但不与芳族仲胺反应)的三氟甲磺酸化;用于制备三氟甲砜;用于由酮制备烯醇三氟甲磺酸酯
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J.B. Hendrickson et al.
Tetrahedron, 31, 2517-2517 (1975)
W.J. Scott et al.
Accounts of Chemical Research, 21, 47-47 (1988)
J.B. Hendrickson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3875-3875 (1977)