Merck
L9283
Sigma-Aldrich
片素
≥98% (TLC), powder, antioxidant
别名:
3′,4′,5,7-四羟基黄酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O6
CAS号:
分子量:
286.24
Beilstein:
292084
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
片素, ≥98% (TLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
儲存期限
3 yr
顏色
yellow
mp
~330 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI 密鑰
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
木犀草素(3′,4′,5′,7′-四羟黄酮)是一种多酚化合物,属于黄酮类。木犀草素常见于芹菜、青椒和洋甘菊茶等植物中。木犀草素是存在于Hieracium pannosum Boiss的花提取物以及Dracocephalum kotschyi的地上部分中的主要黄酮类化合物之一,可促进植物的抗氧化能力。木犀草素具有抗氧化性和抗炎活性, 并且主要通过细胞凋亡发挥抗肿瘤作用。木犀草素通过下调蛋白激酶B(Akt)途径引起半胱天冬酶介导的细胞凋亡,从而发挥其凋亡活性。木犀草素还能使癌细胞对治疗剂再次敏感。木犀草素可调节炎症基因,并减少一氧化氮和炎性细胞因子的产生。木犀草素的抗炎活性,使其成为阿尔茨海默病等神经退行性疾病的潜在治疗剂。在植物中,木犀草素可诱导结瘤蛋白F(nodF)基因表达。
應用
木犀草素已可用于:
  • 诱导和阐明肾细胞癌786-O细胞的凋亡途径
  • 作为M9基本培养基中的添加剂,诱导nodF基因表达
  • 作为参考标准品,通过使用反相高效液相色谱法-二极管阵列检测器(RP-HPLC-DAD)对木犀草素进行定性和定量分析
  • 作为β-半乳糖苷酶测定的反应补充剂
  • 通过测定抗炎介质产生以及测定细胞活力和细胞毒性,阐明木犀草素在伪狂犬病病毒感染的RAW264.7细胞系中的抗炎作用
生化/生理作用
羟基黄酮衍生物,一种强抗氧化剂和自由基清除剂。被认为可能通过抑制脂肪酸合成酶活性而发挥预防癌症的作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Luteolin inhibits viral-induced inflammatory response in RAW264. 7 cells via suppression of STAT1/3 dependent NF-kappaB and activation of HO-1
Liu CW, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 95, 180-189 (2016)
Optimization of phenolic and flavonoid content and antioxidants capacity of pressurized liquid extraction from Dracocephalum kotschyi via circumscribed central composite
Kamali H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 107, 307-314 (2016)
Crosstalk between jasmonic acid, ethylene and Nod factor signaling allows integration of diverse inputs for regulation of nodulation
Sun J, et al.
The Plant Journal, 46(6), 961-970 (2006)
Plant-activated bacterial receptor adenylate cyclases modulate epidermal infection in the Sinorhizobium meliloti-Medicago symbiosis
Tian CF, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201120260-201120260 (2012)
Luteolin as a potential preventive and therapeutic candidate for Alzheimer's disease
Kwon Y.
Experimental Gerontology, 95, 39-43 (2017)
商品
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.