About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13Br
CAS号:
分子量:
213.11
Beilstein:
2042124
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
表单
liquid
官能团
bromo
phenyl
SMILES字符串
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3