生物源
synthetic (organic)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
powder or granules
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
環保替代類別
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI 密鑰
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053) , FNTA(2339)
mouse ... Ephx2(13850)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
267.8 °F - closed cup
閃點(°C)
131 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
其他客户在看