Merck
B77401
Sigma-Aldrich
2-溴-1-苯丙烷
96%
别名:
(2-溴丙基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(Br)CH3
CAS号:
分子量:
199.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
沸点
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)