Merck
777722
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrN3
CAS号:
分子量:
198.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
150-152 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
BrC1=C2N(N=C1)C=CC=N2
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H
InChI key
MFJWRPLBWPDHGV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)