Merck
77750
Sigma-Aldrich
苯氧基乙酸酐
≥97.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5OCH2CO)2O
CAS号:
分子量:
286.28
Beilstein:
2002756
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (T)
mp
70-74 °C
SMILES 字串
O=C(COc1ccccc1)OC(=O)COc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(11-19-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)12-20-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
CCSBNBKMACZDGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)