主要文件
L070000
Sigma-Aldrich
快速脱保护帽A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
快速脱保护帽A是含有叔丁基苯氧基乙酸酐(TAC2O)的四氢呋喃溶液,可确保在寡核苷酸合成中,鸟嘌呤碱基上的叔丁基苯氧基乙酰(TAC)不会被置换。
準備報告
四氢呋喃/TAC2O 100/5 (v/w)
其他說明
快速脱保护环A溶液必须用于与Sigma-Aldrich′s TAC保护的亚磷酰胺合成。使用含有叔丁基苯氧基乙酰乙酸酐(TAC2O)的四氢呋喃快速脱保护环A溶液代替环A溶液,以确保不会发生叔丁基苯氧基乙酰(TAC)在TAC保护的DNA和RNA亚磷酰胺的鸟嘌呤碱基上的置换。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)