Merck
764205
Sigma-Aldrich
炔-PEG4-马来酰亚胺
90% (HPLC)
别名:
乙炔-PEG4-马来酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N2O7
分子量:
382.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90% (HPLC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
62-67 °C
官能基
alkyne
maleimide
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
InChI 密鑰
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
應用
可使含叠氮化物的化合物或生物分子与巯基连接的异双功能交联剂。马来酰亚胺基团将优先与硫醇反应形成共价加合物而末端炔烃将通过铜催化的1,3-偶极环加成点击化学与叠氮化物发生反应。亲水性PEG间隔基增加了该试剂的水溶性,实现了对含半胱氨酸生物分子的简易修饰,例如带有末端炔基的抗体、蛋白和肽。PEG间隔基还可通过增加亲水性来减少储存在溶液中的修饰蛋白的聚集。
炔烃-PEG4-马来酰亚胺可通过引入炔基部分而用于修饰含Csy的细菌胶原蛋白,使其能够进一步进行化学修饰。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Engineering specific chemical modification sites into a collagen-like protein from Streptococcus pyogenes.
Stoichevska V, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A (2016)