Merck
901995
Sigma-Aldrich
重氮生物素炔
≥90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H53N7O9S
分子量:
795.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
化驗
≥90%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCNC(=O)CCOCC#C)O
InChI
1S/C39H53N7O9S/c1-2-18-52-19-14-36(49)40-15-13-28-7-12-33(47)31(26-28)46-45-30-10-8-29(9-11-30)38(50)42-17-21-54-23-25-55-24-22-53-20-16-41-35(48)6-4-3-5-34-37-32(27-56-34)43-39(51)44-37/h1,7-12,26,32,34,37,47H,3-6,13-25,27H2,(H,40,49)(H,41,48)(H,42,50)(H
InChI 密鑰
AIUZFZDETVBCLH-AXGBYHFGSA-N
應用
重氮生物素炔烃是炔烃活化的连二亚硫酸钠(Na2S2O4)可裂解生物素探针,可有效地从链霉亲和素释放捕获的生物分子。该试剂包含通过含重氮基的间隔臂与叠氮基相连的生物素部分,该重氮基可以用50 mM连二亚硫酸钠溶液进行裂解。
自动化您的生物素标记与Synple自动合成平台(SYNPLE-SC002)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)