Merck
760048
Sigma-Aldrich
2-氯4-甲氧基溴苄
97%
别名:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrClO
CAS号:
分子量:
235.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
53-57 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F
閃點(°C)
104.4 °C