Merck
924520
Sigma-Aldrich
4-甲氧基氯苄
别名:
4-(氯甲基)苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2Cl
CAS号:
分子量:
156.61
Beilstein:
606667
MDL號碼:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)