Merck
726060
Sigma-Aldrich
5-(溴甲基)-1,3-苯并二茂
96%
别名:
3,4-亚甲二氧基苄基溴, 胡椒基溴化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrO2
CAS号:
分子量:
215.04
Beilstein:
135376
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
形狀
crystals
官能基
bromo
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
InChI 密鑰
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)