Merck
757497
Sigma-Aldrich
Boc-L-焦谷氨酸甲酯
97%
别名:
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, (S)-Methyl-N-Boc-pyroglutamate, N-Boc-5-oxo-L-proline methyl ester, Boc-pGlu-OMe, Methyl (S)-N-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, Methyl (L)-N-Boc-pyroglutamate, Methyl Boc-(L)-pyroglutamate, N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO5
分子量:
243.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
mp
68-72 °C
69-74 °C
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI key
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)