推荐产品
接合处
joint: ST/NS14/20 grease-free, threaded
相关类别
一般描述
具有无油螺纹14/20接头的玻璃器皿不需要夹子。 该系统中独特的带O形环连接器的螺纹螺母在松开时自动分离毛玻璃接头,并减少了断裂的机会。
该玻璃器皿套件与Aldrich Schlenk型玻璃器皿组件兼容,后者专门用于对空气和水分敏感的操作和反应。 将基本玻璃器皿套件与Schlenk组件配套使用,以扩展应用范围,包括干燥和蒸发,萃取,过滤,重结晶,洗涤脱气等。 装在泡沫衬里的储存箱中。 带有Viton O型环的热塑性螺旋盖,可在140℃下使用
该玻璃器皿套件与Aldrich Schlenk型玻璃器皿组件兼容,后者专门用于对空气和水分敏感的操作和反应。 将基本玻璃器皿套件与Schlenk组件配套使用,以扩展应用范围,包括干燥和蒸发,萃取,过滤,重结晶,洗涤脱气等。 装在泡沫衬里的储存箱中。 带有Viton O型环的热塑性螺旋盖,可在140℃下使用
联系
参见 螺纹磨砂玻璃教程 ,看看螺纹接头如何工作。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
- Z167460A. Drying tube for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z167533B. Vacuum adapter, Joint: ST/NS 14/20化学品安全说明书
- Z167444C. Vacuum distillation adapter with threaded 14/20 joints化学品安全说明书
- Z167495D. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z167452E. Three-way adapter, 75° angle, female ST/NS 14/20, male ST/NS 14/20 (2)化学品安全说明书
- Z167517F. Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling column化学品安全说明书
- Z167436G. Claisen adapter for Aldrich® student glassware kit化学品安全说明书
- Z167576H. Aldrich® Schlenk-type hex head stopper化学品安全说明书
- Z167509I. Three-neck round-bottom flask for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z167479J. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z167525K. Aldrich® Schlenk-type Liebig condenser化学品安全说明书
- Z167568L. Thermometer adapter, male ST/NS 14/20化学品安全说明书
- Z167487M. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z122513N. Gas-inlet tube for Aldrich® Glassware kits化学品安全说明书
- Z167541O. Dropping funnel for Aldrich® student glass kit化学品安全说明书
- Z166901Screw-cap, bushing and O-ring set for Aldrich® student glass kit, set of 1化学品安全说明书
查看所有结果 (16)