About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NO
CAS号:
分子量:
271.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
155-160 °C
SMILES字符串
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
InChI key
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.