Merck
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-甲酰苯氧基)苯甲醛
96%
别名:
4,4′-二甲酰二苯基醚, 4,4′-氧二苯甲醛, 4,4′-氧双(苯甲醛), 双(4-甲酰苯基)醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O(C6H4CHO)2
CAS号:
分子量:
226.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
63-67 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
InChI key
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)