Merck
749974
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N,2,2-d2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
Aminoacetic acid-13C2,15N,2,2-d2, Aminoethanoic acid-13C2,15N,2,2-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH213CD213COOH
分子量:
80.06
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1,3+1
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-VKCSHUPISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)