Merck
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
别名:
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H38O5Ti
分子量:
430.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
120-124 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
InChI key
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)