Merck
330833
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮氧钛(IV)
90%
别名:
TiO(acac)2, 乙酰丙酮氧化钛(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
CAS号:
分子量:
262.08
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
90%
形狀
powder
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI 密鑰
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.