Merck
742228
Sigma-Aldrich
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
99% (GC)
别名:
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)-2-butenoate, Ethyl (E)-3-pyrrolidinocrotonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO2
CAS号:
分子量:
183.25
Beilstein:
1074392
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99% (GC)
形狀
liquid
適合性
complies for identity (IR)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI 密鑰
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)