Merck
909149
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)二胺
average Mn 400
别名:
聚乙二醇双(胺), O,O′-双(2-氨基乙基)聚乙二醇, 二氨基聚乙二醇, 聚乙二醇二胺, 聚氧乙烯二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
43211915
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
分子量
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
顏色
colorless to pale yellow
Ω-end
amine
α-end
amine
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI 密鑰
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚乙二醇化材料已经在药物递送系统、病毒学和免疫学中得到广泛应用,因为聚乙二醇的加入改善了药理学特性,例如增加的水溶性、增强的抗降解性 (蛋白质水解)、增加的循环半衰期和降低的抗原性。制备可溶于有机溶剂的酶结合物的聚合物 ;前景良好的药物载体
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Attaching folic acid on gold nanoparticles using noncovalent interaction via different polyethylene glycol backbones and targeting of cancer cells.
Bhattacharya R, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3, 224-238 (2007)
Facile Synthesis of a Degradable Poly(ethylene glycol) Platform with Tunable Acid Sensitivity at Physiologically Relevant pH.
Li Z C, et al.
Macromolecules, 51, 6571-6579 (2018)
Rigidity of Two-Component Hydrogels Prepared from Alginate and Poly(ethylene glycol)-Diamines.
Eiselt P, et al.
Macromolecules, 32 (17), 5561-5566 (1999)