Merck
68259
Sigma-Aldrich
3-甲基-4-氧代巴豆酸乙酯
≥97.0% (GC)
别名:
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, 反式-3-甲基-4-氧代-2-丁烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O3
CAS号:
分子量:
142.15
Beilstein:
1704098
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.461
沸点
195-202 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
aldehyde
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
其他说明
C5-醛酯,用于通过 Wittig 反应 合成类异戊二烯化合物
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
228.2 °F - closed cup
闪点(°C)
109 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)