Merck
469629
Sigma-Aldrich
聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯]
dioxole 87 mol %
别名:
PTFE AF 2400 PTFE AF, PTFE® AF
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
描述
contact angle 105 ° with water
critical surface energy 15.6 dyn/cm
质量水平
组成
dioxole, 87 mol %
介电常数
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
折射率
n20/D 1.29
溶解性
fluorinated solvents such as perfluoromethylcyclohexane, perfluorobenzene, and perfluorodecalin: soluble
密度
1.67 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI
1S/C5F8O2.C2F4/c6-1-2(7)15-3(14-1,4(8,9)10)5(11,12)13;3-1(4)2(5)6
InChI key
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可调、聚合的光子学材料。
聚(4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧戊环-co-四氟乙烯)(AF2400) 是由 4,5-二氟-2,2-(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊烷 (PDD) 和四氟乙烯 (TFE) 共聚形成的氟化聚合物。它具有较高的玻璃转换温度 (T g ) 和光学透明度,是一种光稳定性聚合物,可广泛用于电子和电化学工业涂层。
应用
光学透明归因于防止结晶的结构中的环醚部分。在光学应用领域,无粘着特性和低折射率也使其比 PTFE 更加引人注目。
溶解在超临界 CO 2 中的 AF2400 作为溶剂可以作为活性层,形成燃料电池应用的电极。可用于制备聚四氟乙烯 (PTFE) 有机纳滤膜,用于从大豆油粗混合物中提取己烷。银纳米粒子的纳米复合材料可通过气相共沉积工艺结合 AF2400 形成,该工艺可用于表面增强拉曼光谱传感器和滤色器。
用作进行 157-nm 印刷的含氟聚合物。
针对光学透明度的光电设备,针对光学设备的低折射率涂层,针对耐化学性的保护涂层、剥离涂层和针对恶劣化学环境的观察窗。
特点和优势
高透气性,高压缩性,良好的抗蠕变性,低导热系数,微波可透射,在所有已知含氟聚合物中介电常数最低。
外形
无定形共聚物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Active layer materials coated with Teflon AF nano-films deposited from solutions in supercritical CO2 for fuel cell applications.
Elmanovich IV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(25), 10592-10601 (2013)
AF2400/PTFE composite membrane for hexane recovery during vegetable oil production.
Li X, et al.
Separation and Purification Technology, 181(25), 223-229 (2017)
Mechanism of 157 nm photodegradation of poly (4, 5-difluoro-2, 2-bis (trifluoromethyl)-1, 3-dioxole-co-tetrafluoroethylene)(teflon AF).
Blakey I, et al.
Macromolecules, 40(25), 8954-8961 (2007)
Properties of thin Teflon AF 2400 coatings deposited onto carbon fabric from solutions in supercritical carbon dioxide.
Kolomytkin DO, et al.
Polymer Science, Series A, 59(1), 42-52 (2017)
Electrical conductivity of thin-film composites containing silver nanoparticles embedded in a dielectric fluoropolymer matrix.
Wei H and Eilers H, et al.
Thin Solid Films, 517(2), 575-581 (2008)