Merck
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
别名:
1-(Phenylsilyl)naphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14Si
CAS号:
分子量:
234.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.644
密度
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
InChI 密鑰
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)