主要文件
8.04515
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
for synthesis
别名:
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH(OH)CF3
CAS号:
分子量:
168.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
213-059-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
269 hPa ( 30 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
3-4 ( in H2O, Aqueous solution)
沸点
58 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
转变温度
flash point >100 °C
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
应用
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇可用于:
  • 作为反应物通过与邻氨基苯甲酸(anthranil)和N-烷氧基α-卤代乙酰胺反应合成六氟异丙基苯甲酸酯
  • 作为溶剂用于酮肟的三磷腈催化Beckmann重排生成内酰胺
  • 作为催化剂通过Mukaiyama羟醛缩合反应合成 2,2-二氟-3-羟基-1,4-二酮
象形图
CorrosionHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
访问文档库
Ruben Daum et al.
Cells, 9(3) (2020-03-27)
Appropriate mechanical properties and fast endothelialization of synthetic grafts are key to ensure long-term functionality of implants. We used a newly developed biostable polyurethane elastomer (TPCU) to engineer electrospun vascular scaffolds with promising mechanical properties (E-modulus: 4.8 ± 0.6 MPa