方案
95%
表单
powder
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-79 °C
官能团
fluoro
iodo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
多种化合物的三氟甲基化包括:
- 仲和伯芳基和烷基膦
- 酚类
- 经过SPPS和亲电子S-三氟甲基化的含有半胱氨酸的肽
- 芳烃和N-杂环
- Arozoles的亲电N-三氟甲基化
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
目前的氟烷基化工具包括Togni试剂、高价碘全氟烷基化试剂、氟烷基溴化物、硅烷类和羧酸盐类以及用于后期氟烷基化的磺酰氟类。
相关内容
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.