推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
應用
αα-生育酚(苯基-5,7-二甲基-d6)又称为维生素E(环-5,7-二甲基-d6),可用作内部标准品。它用于通过液相色谱-二极管阵列检测器和在线ESI-MS/MS技术测定不同生物医药样品中的α-生育酚(α-T)浓度。
包裝
该产品可从散装库存中获得,并可根据需要进行包装。有关定价信息可用性和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
其他客户在看
Ultrafast determination of vitamin E using LC-ESI-MS/MS for preclinical development of new nutraceutical formulations
Bioanalysis, 10(4), 215-227 (2018)