Merck
H-074
Supelco
D6-25-羟基维生素 D3 (26,26,26,27,27,27-D6)标准液 溶液
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H38D6O2
CAS号:
分子量:
406.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
50 μg/mL in ethanol
应用
clinical testing
clinical testing
clinical testing
包装形式
single component solution
运输
dry ice
储存温度
−70°C
SMILES字符串
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-QFVHMXLQSA-N
一般描述
®50 μg/ml D 6 -25-羟基维生素 D3 (26,26,26,26,27,27,27-D 6 ) 的认证加标溶液。该新内标物适用于研究和临床环境中的关键定量应用,包括用于制备 LC/UV 和 LC-MS/MS 测定和同位素稀释方法的校准品。稳定、定量的溶液样品为用户提供了显著的益处,包括节省材料、提高劳动效率和使用方便。货架稳定的 Snap-N-Spike ®样品为实验室省去费心的称重操作,并能够在使用前将已知浓度的分析物加至其选择的基质中。
应用
D6-25-羟基维生素D3已被用作内标物,用于通过液相色谱串联质谱法定量测定人血清中的25-羟基维生素D2 / D3。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantitation of serum 25 (OH) D2 and 25 (OH) D3 concentrations by liquid chromatography tandem mass spectrometry in patients with diabetes mellitus
Lin YC, et al.
Journal of food and drug analysis, 27(2), 510-517 (2019)