Merck
710792
Sigma-Aldrich
18-羟基皮质酮-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
别名:
4-孕烯-11ß,18,21-三醇-3,20-二酮-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D4H26O5
分子量:
366.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
InChI key
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
相关类别
包装
为了最大限度满足客户的要求,将根据客户要求包装和运输所订购产品,并于接单约两周后发货。如果您在价格和供货情况方面有任何疑问,请联系稳定同位素客户服务组,电话:937-859-1808(美国和加拿大客户,敬请联系:1-800-448-9760),或发送电子邮件到 [email protected]
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)