Merck
730076
Sigma-Aldrich
rac-甘油-d5-2,3-二油酸酯-1-棕榈酸酯
98 atom % D, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55D5H97O6
分子量:
864.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+5
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI 密鑰
JFISYPWOVQNHLS-KABSAWGVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)