772941
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
别名:
13C labeled glycerol trioleate, 13C labeled glyceryl trioleate, 13C labeled triolein, Glycerol tri(olein-1,2,3,7,8-13C5), Oleic acid triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Oleic triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Triolein-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
推荐产品
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
bp
235-240 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
包裝
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
626.0 °F - closed cup
閃點(°C)
330.0 °C - closed cup