Merck
718556
Sigma-Aldrich
1,4-二氧六环-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4H8O2
分子量:
92.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
技術
bio NMR: suitable
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup