Merck
485934
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-1-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C, L-Leucine-1-13C, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
354.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i20+1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-CHPITSPMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)