About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrO2
CAS号:
分子量:
203.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
77-82 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3