Merck
278564
4′-羟基苯乙酮
99%
别名:
4-羟基苯基乙酮, p-乙酚, p-羟基苯基甲基酮, 匹索醇
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
HOC6H4COCH3
化学文摘社编号:
分子量:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-802-8
Beilstein/REAXYS Number:
774355
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
General description
已有报道描述了对两种已知4′-羟基苯乙酮多晶型物(形式I,单斜晶体;形式II,正交晶体)的分子动力学模拟研究。
Application
4′-羟基苯乙酮已被用作通过曼尼希反应制备1-芳基-3-苯乙基氨基-1-丙酮盐酸盐(一种潜在的细胞毒性剂)的酮组分。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-羟基苯乙酮
象形图
Exclamation mark
警示词
Warning
危险代码
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
怎么回事?
WGK 1
闪点 (F)
330.8 °F
闪点 (°C)
166 °C
PPE(个人防护设备)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
存储类别
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)