Merck
729388
Sigma-Aldrich
2-溴-6-氯吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrClN
CAS号:
分子量:
192.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
87-91 °C
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1