About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrFN
CAS号:
分子量:
175.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.537
密度
1.699 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
170.1 °F - closed cup
闪点(°C)
76.7 °C - closed cup