Merck
727768
Sigma-Aldrich
H-Rink 酰胺化学基质®树脂
35-100 mesh particle size (wet sieved)
别名:
4- [(2,4-二甲氧基苯基)(氨基)甲基] 苯氧乙酸,与化学基质®树脂聚合物结合
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品線
ChemMatrix®
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.40-0.60 mmol/g loading
粒徑
35-100 mesh (wet sieved)
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(COC1=CC=C(C(C2=CC=C(OC)C=C2OC)NC(OCC3C4=C(C=CC=C4)C5=C3C=CC=C5)=O)C=C1)NC[*]
一般說明
H-Rink amide ChemMatrix ® 树脂是一种基于聚乙二醇 (PEG) 的树脂,由于聚乙二醇的一级醚键而具有高稳定性。
應用
H-Rink 酰胺化学基质 ® 树脂可用于固相多肽合成 (SPPS)。
法律資訊
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Green solid-phase peptide synthesis 2. 2-Methyltetrahydrofuran and ethyl acetate for solid-phase peptide synthesis under green conditions.
Jad YE, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(12), 6809-6814 (2016)
ChemMatrix for complex peptides and combinatorial chemistry.
Garcia-Ramos Y, et al.
Journal of Peptide Science, 16(12), 675-678 (2010)
ChemMatrix, a poly (ethylene glycol)-based support for the solid-phase synthesis of complex peptides
Garcia-Martin F, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 8(2), 213-220 (2006)
商品
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.
ChemMatrix®是PCAS BioMatrix专有的一种基于100%PEG(聚乙二醇)的树脂。